Tisk…
1-Isothiocyanatobicyclo[1.1.1]pentane
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 1-isothiocyanatobicyclo[1.1.1]pentane
OR300179-250MG OR300179-1G
APOSOR300179-250MGEA 8500 CZK
APOSOR300179-250MG APOSOR300179-1G
1-Isothiocyanatobicyclo[1.1.1]pentane
1-Isothiocyanatobicyclo[1.1.1]pentane
Vzorec: C₆H₇NS
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD31536717
CAS číslo: 2187435-29-4
UN: 1759
ADR: 8,III