4-(3-Aminobicyclo[1.1.1]pentan-1-yl)phenol
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR300178-100MG
OR300178-250MG
APOSOR300178-100MGEA
7440
CZK
APOSOR300178-100MG
APOSOR300178-250MG
4-(3-Aminobicyclo[1.1.1]pentan-1-yl)phenol
4-(3-Aminobicyclo[1.1.1]pentan-1-yl)phenol
Vzorec:
C₁₁H₁₃NO MW: 175.227 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD31536716 CAS číslo: 2209086-85-9 |