Tisk…
2-(1H-Pyrazol-3-yl)acetic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR300170-1G OR300170-5G OR300170-250MG
APOSOR300170-1GEA 9690 CZK
APOSOR300170-1G APOSOR300170-5G APOSOR300170-250MG
2-(1H-Pyrazol-3-yl)acetic acid
2-(1H-Pyrazol-3-yl)acetic acid
Vzorec: C₅H₆N₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03161180
CAS číslo: 102732-63-8