Tisk…
1-(3-Bromo-5-chloropyridin-2-yl)ethanone
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR300156-1G OR300156-250MG
APOSOR300156-1GEA 7180 CZK
APOSOR300156-1G APOSOR300156-250MG
1-(3-Bromo-5-chloropyridin-2-yl)ethanone
1-(3-Bromo-5-chloropyridin-2-yl)ethanone
Vzorec: C₇H₅BrClNO
MW: 234.478 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD18255548
CAS číslo: 1256823-11-6