Tisk…
3-Chloroisoquinoline-8-boronic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 8-Borono-3-chloro-2-azanaphthalene, 8-Borono-3-chloroisoquinoline
OR300154-500MG OR300154-250MG OR300154-1G
APOSOR300154-500MGEA 14190 CZK
APOSOR300154-500MG APOSOR300154-250MG APOSOR300154-1G
3-Chloroisoquinoline-8-boronic acid
3-Chloroisoquinoline-8-boronic acid
Vzorec: C₉H₇BClNO₂
MW: 207,421 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD22199344
CAS číslo: 2096333-80-9