Tisk…
Ethyl 5-isopropyl-1-methyl-1H-pyrazole-3-carboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR300152-250MG
APOSOR300152-250MGEA 1660 CZK
APOSOR300152-250MG
Ethyl 5-isopropyl-1-methyl-1H-pyrazole-3-carboxylate
Ethyl 5-isopropyl-1-methyl-1H-pyrazole-3-carboxylate
Vzorec: C₁₀H₁₆N₂O₂
MW: 196,246 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD10699186
CAS číslo: 1170483-34-7