Tisk…
3-Chloroisoquinoline-5-boronic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 5-Borono-3-chloro-2-azanaphthalene, 5-Borono-3-chloroisoquinoline, (3-Chloroisoquinolin-5-yl)boronic acid
OR300151-500MG OR300151-100MG
APOSOR300151-500MGEA 12400 CZK
APOSOR300151-500MG APOSOR300151-100MG
3-Chloroisoquinoline-5-boronic acid
3-Chloroisoquinoline-5-boronic acid
Vzorec: C₉H₇BClNO₂
MW: 207.421 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD22199341
CAS číslo: 1429665-44-0