Ethyl 2-(4-ethylphenyl)thiazole-4-carboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR300148-1G
OR300148-250MG
APOSOR300148-1GEA
15480
CZK
APOSOR300148-1G
APOSOR300148-250MG
Ethyl 2-(4-ethylphenyl)thiazole-4-carboxylate
Ethyl 2-(4-ethylphenyl)thiazole-4-carboxylate
Vzorec:
C₁₄H₁₅NO₂S Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD06738347 CAS číslo: 885278-69-3 |