Ethyl 1-methyl-5-propyl-1H-pyrazole-3-carboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR300143-1G
OR300143-250MG
APOSOR300143-1GEA
6950
CZK
APOSOR300143-1G
APOSOR300143-250MG
Ethyl 1-methyl-5-propyl-1H-pyrazole-3-carboxylate
Ethyl 1-methyl-5-propyl-1H-pyrazole-3-carboxylate
Vzorec:
C₁₀H₁₆N₂O₂ MW: 196,246 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD04115092 CAS číslo: 247583-69-3 |