Tisk…
Methyl 1-methyl-1H-indazole-3-carboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR300142-1G OR300142-250MG
APOSOR300142-1GEA 992 CZK
APOSOR300142-1G APOSOR300142-250MG
Methyl 1-methyl-1H-indazole-3-carboxylate
Methyl 1-methyl-1H-indazole-3-carboxylate
Vzorec: C₁₀H₁₀N₂O₂
MW: 190,199 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD03840643
CAS číslo: 109216-60-6