Tisk…
1-Iodo-7-methoxyisoquinoline
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR300132-500MG OR300132-100MG OR300132-250MG
APOSOR300132-500MGEA 7870 CZK
APOSOR300132-500MG APOSOR300132-100MG APOSOR300132-250MG
1-Iodo-7-methoxyisoquinoline
1-Iodo-7-methoxyisoquinoline
Vzorec: C₁₀H₈INO
Bod tání: 86…87 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD04037478
CAS číslo: 952569-54-9