Tisk…
Methyl 3-chloroisoquinoline-6-carboxylate 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 3-Chloro-6-(methoxycarbonyl)-2-azanaphthalene, 3-Chloro-6-(methoxycarbonyl)isoquinoline
OR300130-100MG OR300130-250MG
APOSOR300130-100MGEA 9230 CZK
APOSOR300130-100MG APOSOR300130-250MG
Methyl 3-chloroisoquinoline-6-carboxylate 95%
Methyl 3-chloroisoquinoline-6-carboxylate
Vzorec: C₁₁H₈ClNO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD22689680
CAS číslo: 1416713-88-6