Tisk…
1-Amino-6-(hydroxymethyl)isoquinoline
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: (1-Aminoisoquinolin-6-yl)methanol, 1-Amino-6-(hydroxymethyl)-2-azanaphthalene
OR300127-250MG OR300127-100MG
APOSOR300127-250MGEA 12400 CZK
APOSOR300127-250MG APOSOR300127-100MG
1-Amino-6-(hydroxymethyl)isoquinoline
1-Amino-6-(hydroxymethyl)isoquinoline
Vzorec: C₁₀H₁₀N₂O
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD22689644
CAS číslo: 1374656-02-6