Tisk…
(Isoquinolin-5-yl)methanamine hydrochloride
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR300123-500MG OR300123-1G
APOSOR300123-500MGEA 2780 CZK
APOSOR300123-500MG APOSOR300123-1G
(Isoquinolin-5-yl)methanamine hydrochloride
(Isoquinolin-5-yl)methanamine hydrochloride
Vzorec: C₁₀H₁₀N₂·ClH
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD10696103
CAS číslo: 1001906-56-4