Tisk…
3-Chloro-6-methoxyisoquinoline
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 3-Chloro-6-methoxy-2-azanaphthalene
OR300122-1G OR300122-50MG
APOSOR300122-1GEA 15010 CZK
APOSOR300122-1G APOSOR300122-50MG
3-Chloro-6-methoxyisoquinoline
3-Chloro-6-methoxyisoquinoline
Vzorec: C₁₀H₈ClNO
MW: 193,63 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11044725
CAS číslo: 82117-20-2