Tisk…
5-Bromoisoquinolin-1(2H)-one
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR300119-1G OR300119-250MG OR300119-5G
APOSOR300119-1GEA 3740 CZK
APOSOR300119-1G APOSOR300119-250MG APOSOR300119-5G
5-Bromoisoquinolin-1(2H)-one
5-Bromoisoquinolin-1(2H)-one
Vzorec: C₉H₆BrNO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11226915
CAS číslo: 190777-77-6