Tisk…
7-Chloroisoquinolin-1-ol
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR300118-1G OR300118-250MG
APOSOR300118-1GEA 3710 CZK
APOSOR300118-1G APOSOR300118-250MG
7-Chloroisoquinolin-1-ol
7-Chloroisoquinolin-1-ol
Vzorec: C₉H₆ClNO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08436984
CAS číslo: 24188-74-7