Tisk…
3-Chloro-6-hydroxyisoquinoline
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 3-Chloroisoquinolin-6-ol, 3-Chloro-6-hydroxy-2-azanaphthalene
OR300116-1G OR300116-250MG
APOSOR300116-1GEA 25630 CZK
APOSOR300116-1G APOSOR300116-250MG
3-Chloro-6-hydroxyisoquinoline
3-Chloro-6-hydroxyisoquinoline
Vzorec: C₉H₆ClNO
MW: 179,603 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD22380493
CAS číslo: 1374652-53-5