Tisk…
1-Bromo-6-chloroisoquinoline
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR300111-100MG OR300111-250MG
APOSOR300111-100MGEA 612 CZK
APOSOR300111-100MG APOSOR300111-250MG
1-Bromo-6-chloroisoquinoline
1-Bromo-6-chloroisoquinoline
Vzorec: C₉H₅BrClN
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD13190244
CAS číslo: 1196146-81-2