Tisk…
5-Bromo-6-methylisoquinoline
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR300110-100MG OR300110-250MG
APOSOR300110-100MGEA 705 CZK
APOSOR300110-100MG APOSOR300110-250MG
5-Bromo-6-methylisoquinoline
5-Bromo-6-methylisoquinoline
Vzorec: C₁₀H₈BrN
MW: 222,081 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09264577
CAS číslo: 1146298-61-4