Tisk…
Methyl 5-bromoisoquinoline-1-carboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 5-Bromo-1-(methoxycarbonyl)-2-azanaphthalene, 5-Bromo-1-(methoxycarbonyl)isoquinoline
OR300109-250MG OR300109-100MG
APOSOR300109-250MGEA 18190 CZK
APOSOR300109-250MG APOSOR300109-100MG
Methyl 5-bromoisoquinoline-1-carboxylate
Methyl 5-bromoisoquinoline-1-carboxylate
Vzorec: C₁₁H₈BrNO₂
MW: 266,091 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD19981746
CAS číslo: 1330750-67-8