Tisk…
Methyl 1-chloroisoquinoline-7-carboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR300108-500MG OR300108-100MG
APOSOR300108-500MGEA 10350 CZK
APOSOR300108-500MG APOSOR300108-100MG
Methyl 1-chloroisoquinoline-7-carboxylate
Methyl 1-chloroisoquinoline-7-carboxylate
Vzorec: C₁₁H₈ClNO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD18250895
CAS číslo: 1206975-02-1