Tisk…
1-(Isoquinolin-3-yl)ethanone
Dodavatel: Apollo Scientific
OR300098-100MG OR300098-250MG OR300098-1G
APOSOR300098-100MGEA 777 CZK
APOSOR300098-100MG APOSOR300098-250MG APOSOR300098-1G
1-(Isoquinolin-3-yl)ethanone
1-(Isoquinolin-3-yl)ethanone
Vzorec: C₁₁H₉NO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06658291
CAS číslo: 91544-03-5