Tisk…
3-Bromo-6-chloroisoquinoline
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 3-Bromo-6-chloro-2-azanaphthalene
OR300092-1G OR300092-250MG
APOSOR300092-1GEA 23080 CZK
APOSOR300092-1G APOSOR300092-250MG
3-Bromo-6-chloroisoquinoline
3-Bromo-6-chloroisoquinoline
Vzorec: C₉H₅BrClN
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD18793407
CAS číslo: 1276056-79-1