5-Bromo-3-methylisoquinoline
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR300085-1G
OR300085-250MG
OR300085-500MG
APOSOR300085-1GEA
25460
CZK
APOSOR300085-1G
APOSOR300085-250MG
APOSOR300085-500MG
5-Bromo-3-methylisoquinoline
5-Bromo-3-methylisoquinoline
Vzorec:
C₁₀H₈BrN MW: 222,081 g/mol Bod tání: 40…42 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD18260472 CAS číslo: 16552-67-3 |