Tisk…
3-Chloroisoquinoline-6-carboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR300082-1G OR300082-250MG
APOSOR300082-1GEA 14880 CZK
APOSOR300082-1G APOSOR300082-250MG
3-Chloroisoquinoline-6-carboxylic acid
3-Chloroisoquinoline-6-carboxylic acid
Vzorec: C₁₀H₆ClNO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD18260383
CAS číslo: 1256794-71-4