Tisk…
1-Chloroisoquinoline-7-carboxaldehyde
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1-Chloro-7-formyl-2-azanaphthalene, 1-Chloroisoquinoline-7-carbaldehyde, 1-Chloro-7-formylisoquinoline
OR300075-250MG OR300075-100MG
APOSOR300075-250MGEA 6120 CZK
APOSOR300075-250MG APOSOR300075-100MG
1-Chloroisoquinoline-7-carboxaldehyde
1-Chloroisoquinoline-7-carboxaldehyde
Vzorec: C₁₀H₆ClNO
MW: 191.614 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD09835329
CAS číslo: 223671-53-2