Tisk…
1-Hydroxyisoquinoline-6-carbonitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 6-Cyano-1-hydroxyisoquinoline, 6-Cyano-1-hydroxy-2-azanaphthalene
OR300072-250MG OR300072-500MG
APOSOR300072-250MGEA 11680 CZK
APOSOR300072-250MG APOSOR300072-500MG
1-Hydroxyisoquinoline-6-carbonitrile
1-Hydroxyisoquinoline-6-carbonitrile
Vzorec: C₁₀H₆N₂O
MW: 170,167 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD22375647
CAS číslo: 1184916-94-6