Tisk…
7-Chloroisoquinoline
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR300070-250MG OR300070-1G
APOSOR300070-250MGEA 1620 CZK
APOSOR300070-250MG APOSOR300070-1G
7-Chloroisoquinoline
7-Chloroisoquinoline
Vzorec: C₉H₆ClN
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00094995
CAS číslo: 34784-06-0