Tisk…
8-Bromo-1-chloroisoquinoline
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 8-Bromo-1-chloro-2-azanaphthalene
OR300069-100MG OR300069-250MG
APOSOR300069-100MGEA 622 CZK
APOSOR300069-100MG APOSOR300069-250MG
8-Bromo-1-chloroisoquinoline
8-Bromo-1-chloroisoquinoline
Vzorec: C₉H₅BrClN
MW: 242,5 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD13193666
CAS číslo: 1233025-78-9