Tisk…
5-Bromo-3-hydroxyisoquinoline
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 5-Bromoisoquinolin-3-ol, 5-Bromo-3-hydroxy-2-azanaphthalene
OR300065-500MG OR300065-250MG
APOSOR300065-500MGEA 13490 CZK
APOSOR300065-500MG APOSOR300065-250MG
5-Bromo-3-hydroxyisoquinoline
5-Bromo-3-hydroxyisoquinoline
Vzorec: C₉H₆BrNO
MW: 224,054 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11040413
CAS číslo: 1175271-86-9