1-Amino-8-bromoisoquinoline
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR300063-500MG
OR300063-100MG
OR300063-250MG
APOSOR300063-500MGEA
21230
CZK
APOSOR300063-500MG
APOSOR300063-100MG
APOSOR300063-250MG
1-Amino-8-bromoisoquinoline
1-Amino-8-bromoisoquinoline
Vzorec:
C₉H₇BrN₂ Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD21365093 CAS číslo: 1337879-85-2 |