Tisk…
3-Amino-5-bromoisoquinoline
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR300062-500MG OR300062-1G OR300062-250MG
APOSOR300062-500MGEA 15510 CZK
APOSOR300062-500MG APOSOR300062-1G APOSOR300062-250MG
3-Amino-5-bromoisoquinoline
3-Amino-5-bromoisoquinoline
Vzorec: C₉H₇BrN₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD15526591
CAS číslo: 1192815-01-2