Tisk…
1-Chloroisoquinoline-6-carbonitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1-Chloro-6-cyanoisoquinoline, 1-Chloro-6-cyano-2-azanaphthalene
OR300059-500MG OR300059-250MG
APOSOR300059-500MGEA 11580 CZK
APOSOR300059-500MG APOSOR300059-250MG
1-Chloroisoquinoline-6-carbonitrile
1-Chloroisoquinoline-6-carbonitrile
Vzorec: C₁₀H₅ClN₂
MW: 188,613 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD18250894
CAS číslo: 1260664-41-2