1-Chloroisoquinoline-5-carbonitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR300058-100MG
OR300058-250MG
APOSOR300058-100MGEA
1910
CZK
APOSOR300058-100MG
APOSOR300058-250MG
1-Chloroisoquinoline-5-carbonitrile
1-Chloroisoquinoline-5-carbonitrile
Vzorec:
C₁₀H₅ClN₂ Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD18250893 CAS číslo: 1231761-23-1 |