1-(tert-Butylamino)-3-chloropropan-2-ol hydrochloride
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR300040-1G
OR300040-250MG
APOSOR300040-1GEA
992
CZK
APOSOR300040-1G
APOSOR300040-250MG
1-(tert-Butylamino)-3-chloropropan-2-ol hydrochloride
1-(tert-Butylamino)-3-chloropropan-2-ol hydrochloride
Vzorec:
C₇H₁₆ClNO·ClH Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00191401 CAS číslo: 41052-94-2 |