1-Oxo-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-6-boronic acid, pinacol ester 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
1-Oxo-1,2,3,4-tetrahydro-6-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)isoquinoline, 3,4-Dihydro-6-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)isoquinolin-1(2H)-one, 6-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-3,4-dihydroisoquinolin-1(2H)-one
OR300011-1G
OR300011-250MG
APOSOR300011-1GEA
13230
CZK
APOSOR300011-1G
APOSOR300011-250MG
1-Oxo-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-6-boronic acid, pinacol ester 95+%
1-Oxo-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-6-boronic acid, pinacol ester
Vzorec:
C₁₅H₂₀BNO₃ MW: 273.135 g/mol Bod tání: 234…237 °C Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD11044671 CAS číslo: 376584-30-4 |