Tisk…
6-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-3,4-dihydroquinolin-2(1H)-one
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR300010-1G OR300010-250MG
APOSOR300010-1GEA 6390 CZK
APOSOR300010-1G APOSOR300010-250MG
6-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-3,4-dihydroquinolin-2(1H)-one
6-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-3,4-dihydroquinolin-2(1H)-one
Vzorec: C₁₅H₂₀BNO₃
MW: 273,135 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD18072003
CAS číslo: 400620-72-6