Tisk…
1-Chloroisoquinoline-8-boronic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 8-Borono-1-chloroisoquinoline, 8-Borono-1-chloro-2-azanaphthalene
OR300004-250MG OR300004-500MG
APOSOR300004-250MGEA 3540 CZK
APOSOR300004-250MG APOSOR300004-500MG
1-Chloroisoquinoline-8-boronic acid
1-Chloroisoquinoline-8-boronic acid
Vzorec: C₉H₇BClNO₂
MW: 207.421 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD18257024
CAS číslo: 2096337-48-1