1-Chloroisoquinoline-7-boronic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR300003-250MG
OR300003-500MG
APOSOR300003-250MGEA
4960
CZK
APOSOR300003-250MG
APOSOR300003-500MG
1-Chloroisoquinoline-7-boronic acid
1-Chloroisoquinoline-7-boronic acid
Vzorec:
C₉H₇BClNO₂ Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD13190241 CAS číslo: 370864-49-6 |