Tisk…
1-Chloroisoquinoline-6-boronic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 6-Borono-1-chloro-2-azanaphthalene, (1-Chloroisoquinolin-6-yl)boronic acid, 6-Borono-1-chloroisoquinoline
OR300002-1G OR300002-250MG
APOSOR300002-1GEA 15540 CZK
APOSOR300002-1G APOSOR300002-250MG
1-Chloroisoquinoline-6-boronic acid
1-Chloroisoquinoline-6-boronic acid
Vzorec: C₉H₇BClNO₂
MW: 207.421 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD13190242
CAS číslo: 1800484-01-8