Tisk…
α,2,4-Trichlorobenzaldoxime
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 2,4-Dichloro-N-hydroxybenzenecarboximidoyl chloride
OR29855-1G OR29855-5G OR29855-250MG
APOSOR29855-1GEA 2360 CZK
APOSOR29855-1G APOSOR29855-5G APOSOR29855-250MG
α,2,4-Trichlorobenzaldoxime
α,2,4-Trichlorobenzaldoxime
Vzorec: C₇H₄Cl₃NO
MW: 224,472 g/mol
Bod tání: 93…95 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00192643
CAS číslo: 29203-60-9
UN: 1759
ADR: 8,III