Tisk…
Ethyl 4-chloro-2-(thien-2-yl)pyrimidine-5-carboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-[4-Chloro-5-(ethoxycarbonyl)pyrimidin-2-yl]thiophene, 4-Chloro-5-(ethoxycarbonyl)-2-(thien-2-yl)pyrimidine
OR29803-1G OR29803-500MG
APOSOR29803-1GEA 15710 CZK
APOSOR29803-1G APOSOR29803-500MG
Ethyl 4-chloro-2-(thien-2-yl)pyrimidine-5-carboxylate
Ethyl 4-chloro-2-(thien-2-yl)pyrimidine-5-carboxylate
Vzorec: C₁₁H₉ClN₂O₂S
MW: 268,719 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00662782
CAS číslo: 188937-40-8