Tisk…
1-[3-(3,4-Dichlorophenyl)isoxazol-5-yl]ethan-1-one
Dodavatel: Apollo Scientific
OR29750-1G OR29750-5G
APOSOR29750-1GEA 2690 CZK
APOSOR29750-1G APOSOR29750-5G
1-[3-(3,4-Dichlorophenyl)isoxazol-5-yl]ethan-1-one
1-[3-(3,4-Dichlorophenyl)isoxazol-5-yl]ethan-1-one
Vzorec: C₁₁H₇Cl₂NO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00100034
CAS číslo: 175277-36-8