Tisk…
6-Formyl-2-(methylthio)nicotinonitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 6-Formyl-2-(methylsulphanyl)nicotinonitrile, 3-Cyano-2-(methylthio)pyridine-6-carboxaldehyde
OR29723-1G OR29723-250MG OR29723-5G
APOSOR29723-1GEA 3310 CZK
APOSOR29723-1G APOSOR29723-250MG APOSOR29723-5G
6-Formyl-2-(methylthio)nicotinonitrile
6-Formyl-2-(methylthio)nicotinonitrile
Vzorec: C₈H₆N₂OS
MW: 178,211 g/mol
Bod tání: 137…139 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00173824
CAS číslo: 175277-27-7