Tisk…
6-(Dimethoxymethyl)-2-thionicotinonitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 6-(Dimethoxymethyl)-2-sulphanylpyridine-3-carbonitrile
OR29716-1G OR29716-10G OR29716-5G
APOSOR29716-1GEA 6450 CZK
APOSOR29716-1G APOSOR29716-10G APOSOR29716-5G
6-(Dimethoxymethyl)-2-thionicotinonitrile
6-(Dimethoxymethyl)-2-thionicotinonitrile
Vzorec: C₉H₁₀N₂O₂S
MW: 210,253 g/mol
Bod tání: 132…135 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00173693
CAS číslo: 175277-23-3
UN: 3439
ADR: 6.1,III