Tisk…
2-Methyl-1,3-thiazole-4-carbonitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR29666-1G OR29666-250MG
APOSOR29666-1GEA 2110 CZK
APOSOR29666-1G APOSOR29666-250MG
2-Methyl-1,3-thiazole-4-carbonitrile
2-Methyl-1,3-thiazole-4-carbonitrile
Vzorec: C₅H₄N₂S
Bod tání: 58…61 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00068103
CAS číslo: 21917-76-0