Tisk…
2-(2-Thienylmethylidene)hydrazine-1-carbothioamide
Dodavatel: Apollo Scientific
OR29658-10G OR29658-1G OR29658-5G
APOSOR29658-10GEA 24600 CZK
APOSOR29658-10G APOSOR29658-1G APOSOR29658-5G
2-(2-Thienylmethylidene)hydrazine-1-carbothioamide
2-(2-Thienylmethylidene)hydrazine-1-carbothioamide
Vzorec: C₆H₇N₃S₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00173810
CAS číslo: 5351-91-7