Tisk…
2-(2,3-Dichlorophenyl)-1,3-thiazole-4-carbohydrazide
Dodavatel: Apollo Scientific
OR29646-1G OR29646-5G
APOSOR29646-1GEA 4930 CZK
APOSOR29646-1G APOSOR29646-5G
2-(2,3-Dichlorophenyl)-1,3-thiazole-4-carbohydrazide
2-(2,3-Dichlorophenyl)-1,3-thiazole-4-carbohydrazide
Vzorec: C₁₀H₇Cl₂N₃OS
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00277206
CAS číslo: 175276-87-6