Tisk…
Ethyl 6-(chloromethyl)-2-oxo-4-phenyl-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine-5-carboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR29641-1G OR29641-250MG OR29641-500MG
APOSOR29641-1GEA 16340 CZK
APOSOR29641-1G APOSOR29641-250MG APOSOR29641-500MG
Ethyl 6-(chloromethyl)-2-oxo-4-phenyl-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine-5-carboxylate
Ethyl 6-(chloromethyl)-2-oxo-4-phenyl-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine-5-carboxylate
Vzorec: C₁₄H₁₅ClN₂O₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00103423
CAS číslo: 263157-08-0
UN: 3261
ADR: 8,III